Learn More
R&D Systems™ DGCR8 knockout Mouse embryonic stem cells
Code produit 18614030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614030 2 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18614030 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBA119349
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    731.95€
    656.25€ / 2mL
    Économisez 75.70€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store in gas phase of liquid nitrogen.
Espèces Souris
À utiliser avec (application) Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, In vitro assay, In vivo assay
Gamme de produits Novus
Quantité 2 ml