Learn More
Applied Biosystems™ dGTP BigDye™ Terminator v3.0 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Code produit 15819826 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 reactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15819826 100 reactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15819826 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4390229
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Contient l’ADN polymérase AmpliTaq™, FS, BigDye terminators v3.0, modèle de commande pGEM™ - 3Zf(+), amorce de commande (sens)-21 M13 et réactif prémélangé prêt à l’emploi.
La chimie de terminaison didéoxy fluorescente du kit de séquençage cyclique dGTP BigDye™ est optimisée pour le séquençage à travers les modèles riches en GT et G.
  • Obtenez des résultats fiables avec des régions difficiles et des applications de finition
  • Modèles de séquence avec des contextes de séquence difficiles
  • Modèles de séquence problématiques que les chimies standard ne peuvent pas
  • Le kit dGTP BigDye™ Terminator remplace le dITP par le dGTP et vous permet d’étendre ces régions difficiles à séquencer en toute confiance, évitant ainsi une perte de signal précoce dans ces échantillons
  • Optimisé pour les modèles riches en GT : Obtenez un taux de réussite plus élevé même avec vos modèles difficiles riches en GT
  • En utilisant les mêmes chimies que les kits BigDye™ Terminator (remplacement uniquement de dITP par dGTP), le kit dGTP BigDye™ Terminator offre des performances éprouvées
  • Optimisé pour les modèles riches en GT et d’autres modèles difficiles à séquencer
Informations sur la commande
100 réactions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le kit contient l’ADN polymérase AmpliTaq™, FS, BigDye
terminators v3.0, modèle de commande pGEM™ - 3Zf(+), amorce de commande (sens)
-21 M13 et réactif prémélangé prêt à l’emploi.
Conserver le kit entre -15 et -25°C.
Format barrettes à 12 puits, barrettes à 8 puits, Plaque à 96 ou 384 puits
À utiliser avec (application) Séquençage de modèles riches en GT ou difficiles
Nbre de réactions 100 reactions
Gamme de produits BigDye Terminator, BigDye
Type de produit Kit de séquençage de cycle de réaction prêt pour Terminator V3.0
Quantité 100 reactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
Technique Séquençage de terminaison à colorant fluorescent
Compatibilité des modèles ADN BAC, ADN génomique (bactérien), ADN plasmidique (≤15 Kb), Amplicons PCR, ADN simple brin