Learn More
Thermo Scientific™ Cellules compétentes DH5α ; haute efficacité
Code produit 16512160 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
20 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16512160 20 réactions 20 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16512160 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EC0112
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cellules E. coli hautement efficaces et chimiquement compétentes, idéales pour la construction de banques de gènes ou la génération de bibliothèques d’ADNc à l’aide de vecteurs dérivés de plasmides
  • Leφ Le marqueur 80ΔdlacZ M15 fournitα -complémentation deβ Le gène de la β-galactosidase provenant de pUC ou de vecteurs similaires permet le criblage des colonies bleues/blanches sur des plaques de gélose bactérienne contenant du Bluo-Gal ou du X-Gal.
  • Mutations de RecA1 et endA1 dans DH5α Les cellules améliorent la stabilité de l'insert et la qualité de l'ADN plasmidique extrait.
  • Efficacité de transformation élevée : > 1x109 ufc/μADN pUC19
  • Convient aux applications de clonage courantes et à haut débit
  • Marqueurs génétiques qui permettent le dépistage de colonies bleues / blanches
  • Deux réactions pratiques par emballage de flacons
  • Le milieu S.O.C. Milieu de croissance inclus
  • DH5α Les cellules compétentes conviennent à une variété d'applications nécessitant une efficacité de transformation élevée :
    • Clonage d’ADN efficace dérivé de la PCR, réactions de génération d’ADNc
    • Le marqueur recA1 facilite le travail avec l’ADN difficile à transformer
    • Idéal pour la génération de bibliothèques d’ADNc à l’aide de vecteurs dérivés de plasmides
    • Mutagenèse dirigée
  • Génotype : F –φ 80lacZΔ M15Δ (lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK – mK+) phoA supE44λ - ce –1 gyrA96 relA1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Chimiquement compétent
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Contenu et stockage Glace carbonique (-80°C)
Souche bactérienne ou de levures DH5α
Espèces E. coli
Format Tube
À utiliser avec (application) Clonage
Quantité 20 réactions