Learn More
Thermo Scientific™ Cellules compétentes DH5α
Code produit 16506900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
40 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16506900 20 réactions 40 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16506900 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EC0111
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cellules d’E. coli chimiquement compétentes recommandées pour le sous-clonage de routine dans des vecteurs plasmidiques Les cellules Subcloning Efficiency ne conviennent pas à la génération de bibliothèques d’ADNc.
  • Leφ Le marqueur 80ΔdlacZ M15 fournitα -complémentation deβ Le gène de la β-galactosidase à partir de pUC ou de vecteurs similaires permet le criblage des colonies bleues/blanches sur des plaques de gélose bactérienne contenant du Bluo-Gal ou du X-Gall.
  • Efficacité de la transformation : > 1x106 ufc/μADN pUC19
  • Convient aux applications de clonage de routine. Emballage économique pratique
  • Contient des marqueurs génétiques qui permettent la sélection de colonies bleues / blanches
  • DH5α Les cellules compétentes pour le sous-clonage conviennent aux applications standard de clonage d'ADN :
    • Clonage d’ADN suite après des réactions de PCR ou de digestion par restriction
    • Sous-clonage (transfert de l’ADN d’un vecteur parent vers un vecteur de destination)
    • Isolement de plasmide
  • Génotype : F –φ 80lacZΔ M15Δ (lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK – mK+) phoA supE44λ - ce –1 gyrA96 relA1
  • Réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Chimiquement compétent
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Contenu et stockage Glace carbonique (-80°C)
Souche bactérienne ou de levures DH5α
Espèces E. coli
Format Tube
À utiliser avec (application) Clonage
Quantité 20 réactions