Learn More
DHBS, MedChemExpress
Code produit 16471569
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471569 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16471569 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15914
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress DHBS is Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions.
DHBS is Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions.
Spécification
Nom chimique ou matériau DHBS
CAS 54970-72-8
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H3Cl2NaO4S
Synonyme DCHBS
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (377.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)(O[Na])=O
Poids moléculaire (g/mol) 265.05
Poids de la formule 265.05
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Forme physique Solide