Learn More
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10024607 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10024607 5g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10024607 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430000050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine
CAS 321921-71-5
Point de fusion 109°C to 114°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C24H39P
Numéro MDL MFCD05861606
Quantité 5 g
Synonyme butyldi-1-adamantylphosphine, di adamantan-1-yl butyl phosphine, di 1-adamantyl-n-butylphosphine, butyl di-1-adamantylphosphine, catacxium a, bis 1-adamantyl-butyl-phosphane, bis adamantan-1-yl butyl phosphine, bis adamantan-1-yl butyl phosphane, catacxiuma, catacxium™ a
Clé InChI HTJWUNNIRKDDIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Nom IUPAC bis(adamantan-1-yl)(butyl)phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 358.55
CID PubChem 11371790
Poids de la formule 358.55
Forme physique Crystalline Solid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.