Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di-2-ethylhexyl Phthalate |
| CAS | 117-81-7 |
| Formule moléculaire | C24H38O4 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | dehp, bis 2-ethylhexyl phthalate, di 2-ethylhexyl phthalate, diethylhexyl phthalate, di-sec-octyl phthalate, octyl phthalate, fleximel, octoil |
| Clé InChI | BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC(CC)CCCC |
| Nom IUPAC | bis(2-éthylhexyl)benzène-1,2-dicarboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 390.564 |
| CID PubChem | 8343 |
| Afficher plus |