Learn More
Di-2-pyridyl thionocarbonate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420617
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420617 1 g 1g
11430617 5 g 5g
11440617 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22451.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 96989-50-3 | C11H8N2O2S | 232.257 g/mol
Di-2-pyridyl thionocarbonate is used in the synthesis of 10-des(carbamoyloxy)-10-isothiocyanatoporfiromycin. It is also used as a substitute of thiophosgene, in the preparation of isothiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Di-2-pyridyl thionocarbonate est utilisé dans la synthèse de la 10-des(carbamoyloxy)-10-isothiocyanatoporfiromycine. Il est également utilisé comme substitut du thiophosgène, dans la préparation de l’isothiocyanate.
Solubilité
Soluble dans l’eau 9280 g / L).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96989-50-3
Formule moléculaire C11H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 232.257
Numéro MDL MFCD00074870
Clé InChI IKYOVSVBLHGFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-2-pyridyl thionocarbonate, o,o-di pyridin-2-yl carbonothioate, o,o'-di-2-pyridyl thiocarbonate, o,o-dipyridin-2-yl carbonothioate, di 2-pyridyl thionocarbonate, carbonothioic acid, o,o-di-2-pyridinyl ester, di 2-pyridyloxy methane-1-thione, o,o-dipyridin-2-yl thiocarbonate, bis pyridin-2-yloxy methanethione, di-2-pyridyl thiocarbomate
CID PubChem 719784
Nom IUPAC Dipyridine-2-yloxyméthanethione
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC(=S)OC2=CC=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-2-pyridyl thionocarbonate
Point de fusion 96°C to 99°C
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water 9280g/L).
Poids de la formule 232.26
Pourcentage de pureté 98%