Learn More
Di-2-thiényl cétone, 98%
Code produit 11459952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459952 25 g 25g
11439952 1 g 1g
11449952 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459952 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12062.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 704-38-1 | C9H6OS2 | 194,266 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 704-38-1
Formule moléculaire C9H6OS2
Poids moléculaire (g/mol) 194.266
Numéro MDL MFCD00052096
Clé InChI GUTQMBQKTSGBPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-thienyl ketone, 2-thienyl ketone, di thiophen-2-yl methanone, methanone, di-2-thienyl, di-2-thienylmethanone, di-2-thienyl ketone, di-thiophen-2-yl-methanone, 2-2-thenoyl thiophene, bis thiophen-2-yl methanone
CID PubChem 69713
Nom IUPAC dithiophén-2-ylméthanone
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Specifications
Nom chimique ou matériau Di-2-thienyl ketone
Point de fusion 87°C to 90°C
Quantité 25 g
Beilstein 129168
Poids de la formule 194.28
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement