Learn More
Sulfure de di-2-thiényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446097 1 g 1g
15456097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33284.03
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 3988-99-6 | C8H6S3 | 198.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3988-99-6
Formule moléculaire C8H6S3
Poids moléculaire (g/mol) 198.32
Numéro MDL MFCD00052047
Clé InChI AKYIWBKPINOXJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-thienylthio thiophene, thiophene, 2,2'-thiobis, thiophene,2,2'-thiobis, 2-2-thienylsulfanyl thiophene, 2-thiophen-2-ylsulfanyl thiophene, 2-thienyl sulfide, di-2-thienyl sulfide, 2,2'-thiobisthiophene, di 2-thienyl sulphide
CID PubChem 138094
Nom IUPAC 2-thiophène-2-ylsulfanylthiophène
SMILES S(C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-2-thienyl sulfide
Densité 1.311
Point d’ébullition 102°C to 104°C (0.9 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.649
Quantité 1 g
Poids de la formule 198.32
Pourcentage de pureté 97%