Learn More
Di-4-ANBDQPQ (Mixture of E/Z isomers, ~90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di-4-ANBDQPQ (Mixture of E/Z isomers) |
| Quantité | 0.5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C37H49N3.2BrH/c1-6-8-24-38(25-9-7-2)35-22-21-33-29-31(19-20-34(33)30-35)15-10-11-16-32-23-27-39(26-14-28-40(3,4)5)37-18-13-12-17-36(32)37;;/h10-13,15-23,27,29-30H,6-9,14,24-26,28H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2 |