Learn More
Di-μ-hydroxyo-bis-[(N,N,N’,N’-tétraméthylènediamine)cuivre(II)]chlorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10470242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10470242 25 g Flacon en verre -
10081701 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10470242 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 348980250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 30698-64-7 | C12H36Cl2Cu2N4O2 | 466.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30698-64-7
Formule moléculaire C12H36Cl2Cu2N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 466.44
Numéro MDL MFCD01321163
Clé InChI VVXKYYDFGPZSOZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cu-tmeda catalyst, di-mu-hydroxo-bis n,n,n'.n'-tetramethylethylenediamine copper ii chloride, cu-tmedacatalyst, bis chlorocopperol ; bis temed, di-hydroxo-bis n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine copper ii chloride, chlorohydroxo n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetrametylethylenediamine copper ii, copper ii chloride hydroxide n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetrametylethylenediamine complex dimer, di-, i-hydroxo-bis n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetramethylethylenediamine copper ii chloride, i-hydroxo-bis n,n,n inverted exclamation marka.n inverted exclamation marka-tetramethylethylenediamine copper ii chloride
CID PubChem 11190467
Nom IUPAC bis([2-(dimethylamino)ethyl]dimethylamine) bis(chlorocopper) dihydrate
SMILES O.O.Cl[Cu].Cl[Cu].CN(C)CCN(C)C.CN(C)CCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-μ-hydroxo-bis-[(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)copper(II)]chloride
Point de fusion 136.0°C to 138.0°C
Couleur Violet
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 464.42
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre