Learn More
Éther di-isopropyl-d14, CDN
Code produit 30313665
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
0.1 g
Conditionnement:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30313665 0.05 g 0.05g
30309146 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30313665 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND80500.05G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropyl Ether-D14
CAS 201489-40-9
Formule moléculaire C6 D14 O
Quantité 0.05 g
Synonyme Propane-1,1,1,2,3,3,3-d7, 2,2'-oxybis- (9 CI), 2,2'-Oxybis[propane-1,1,1,2,3,3,3-d7], Isopropyl ether-d14, Diisopropyl ether-D14, Diisopropyl-d14 ether, Diisopropylether-d14, Di-iso-propyl-d14 Ether
Formule InChI InChI=1 S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6 H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5 D,6 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(OC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nom IUPAC 1,1,1,2,3,3,3-heptadeutéro-2-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeutéropropan-2-yloxy)propane
Poids moléculaire (g/mol) 116.261
Poids de la formule 116.1923 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Afficher plus Afficher moins
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.