Learn More
Peroxyde de di-lauroyl, pur, Fisher Chemical
Code produit 10111530 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 g
100 g
Conditionnement:
Flacon
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1 PK
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10111530 5 x 1 g Flacon 1 PK
10548620 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10111530 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur L/0565/99
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 105-74-8
Formule moléculaire C24H46O4
Poids moléculaire (g/mol) 398.628
Numéro MDL 8964
Clé InChI YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
CID PubChem 7773
ChEBI CHEBI:82479
Nom IUPAC dodécaneperoxoate de dodécanoyle
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Spécification
Point de fusion 53°C
Couleur Blanc
Conditionnement Flacon
Quantité 5 x 1 g
Poids de la formule 398.63g/mol
Forme physique Solide en poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dilauroyl peroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Peroxyde organique Type C et D
Mention de danger
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.