Learn More
Peroxyde de di-lauroyl, pur, Fisher Chemical
Code produit 10548620 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10548620 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
10111530 - - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10548620 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur L/0565/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 105-74-8
Formule moléculaire C24H46O4
Poids moléculaire (g/mol) 398.628
Numéro MDL 8964
Clé InChI YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
CID PubChem 7773
ChEBI CHEBI:82479
Nom IUPAC dodécaneperoxoate de dodécanoyle
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Spécification
Point de fusion 53°C
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 100 g
Poids de la formule 398.63g/mol
Forme physique Solide en poudre