Learn More
Di-mu-bromobis(tri-tert-butylphosphine)dipalladium(I), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
2 g
Conditionnement:
0.10g
0.50g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450750 0.5 g 0.50g
11470750 0.1 g 0.10g
11460750 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450750 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044446.02
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 185812-86-6 | C24H56Br2P2Pd2 | 779.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Réactions de couplage
  • Active le chlorure d’aryle et les bromures et iodures d’aryle/vinyle stériquement entravés ou riches en électrons
  • Particulièrement actif dans les aminations difficiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 185812-86-6
Formule moléculaire C24H56Br2P2Pd2
Poids moléculaire (g/mol) 779.31
Numéro MDL MFCD04114019
Clé InChI JWWUTWDBVLEWDQ-UHFFFAOYSA-P
Synonyme palladium i tri-tert-butylphosphine bromide, acmc-1c5o0, qmkdjymohbicon-uhfffaoysa-m, palladium i tri-tertbutylphosphine bromide
CID PubChem 71317307
Nom IUPAC palladium ; tritert-butylphosphane ; bromure
SMILES CC(C)(C)P([Pd]1[Br][Pd]([Br]1)P(C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-mu-bromobis (tri-tert-butylphosphine)dipalladium (I)
Couleur Vert
Formule linéaire [Pd(C4H9)3PBr]2
Quantité 0.5 g
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in benzene and tolueneSoluble in tetrahydrofuran,toluene,dichloromethane and chloroform; Insoluble in alcohols and water.
Poids de la formule 777.29
Forme physique Poudre