Learn More
Di-mu-chlorobis(norbornadiène)dirhodium(I), Rh 44 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
Conditionnement:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11395968 1 g 1g
11385968 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010467.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 12257-42-0 | C14H16Cl2Rh2 | 460.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12257-42-0
Formule moléculaire C14H16Cl2Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 460.99
Numéro MDL MFCD00198060
Clé InChI RXDWVIOULPVOEO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene-rhodium chloride dimer, bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene; rhodium 2+ ; dichloride, bis 2,3,5,6-eta-bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene di-mu-chlorodirhodium
CID PubChem 114600
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1C2C=CC1C=C2.C1C2C=CC1C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-mu-chlorobis(norbornadiene)dirhodium(I)
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in acetone,chloroform,methanol and insoluble in water.
Nom IUPAC Dichlorure de λ²-rhodium(2+) bis(bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diène)
Poids de la formule 461.01
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 44 % min
Forme physique Poudre