Learn More
Di-mu-chlorodichlorobis(éthylène)diplatinum(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15496295 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15496295 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039285.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 12073-36-8 | C4H8Cl4Pt2 | 588.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12073-36-8
Formule moléculaire C4H8Cl4Pt2
Poids moléculaire (g/mol) 588.08
Numéro MDL MFCD00058713
Clé InChI XBLBDYCZFZESPN-UHFFFAOYSA-J
Synonyme di-mu-chloro-dichlorobis ethylene diplatinum ii, zeise's dimer, ptcl2 c2h4 2, di-chloro-dichlorobis ethylene diplatinum ii, di-micro-chlorodichlorobis ethylene diplatinum ii
CID PubChem 11124780
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt++].[Pt++].C=C.C=C
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Di-mu-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II)
Quantité 250 mg
Nom IUPAC diplatinum(2+) bis(ethene) tetrachloride
Poids de la formule 588.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristalline
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-mu-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II)
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faresætning
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-mu-chlorodichlorobis(ethylene)diplatinum(II)
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.