Learn More
Dibutyle oxyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417777 2500 mL 2500mL
11407777 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11417777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16305.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.80€
    90.65€ / 2500mL
    Économisez 52.15€
    36% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 142-96-1 | C8H18O | 130.23 g/mol
Di-n-butyl ether is used as a solvent for Grignard, Witting and alkyl lithium reactions. It is also used as a solvent for oils and fats and some natural and synthetic resins. It is considered as a replacement for terathydofuran in organic synthesis due to its less water and peroxide and high boiling point. In the pharmaceutical industry, it is used in the manufacturing process of active pharmaceutical ingredient such as procarbazine and cefaclor. In addition to this, it is used as an important solvent for the application of the coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther de di-n-butyle est utilisé comme solvant pour les réactions de Grignard, de Witting et d’alkyl-lithium. Il est également utilisé comme solvant pour les huiles et les graisses et certaines résines naturelles et synthétiques. Il est considéré comme un remplacement du terathydofurane en synthèse organique en raison de son eau et de son peroxyde moindres et de son point d’ébullition élevé. Dans l’industrie pharmaceutique, il est utilisé dans le procédé de fabrication d’ingrédients pharmaceutiques actifs tels que la procarbazine et le céfaclor. De plus, il est utilisé comme solvant important pour l’application du revêtement.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther et de l’acétone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-96-1
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Numéro MDL MFCD00009461
Clé InChI DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
CID PubChem 8909
Nom IUPAC 1-butoxybutane
SMILES CCCCOCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyl ether
Point de fusion -95°C
Densité 0.764
Quantité 2500 mL
Point d’éclair 25°C (77°F)
Indice de réfraction 1.399
Numéro UN UN1149
Beilstein 1732752
Merck Index 14,1569
Point d’ébullition 141°C to 143°C
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether and acetone. Immiscible with water.
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 99%