Learn More
Maléate de di-n-butyle, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15475338
Click to view available options
Quantité:
0.25 L
1 L
Conditionnement:
0.25L
1L
Code produit. 15475338
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59123.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-76-0
Formule moléculaire C12H20O4
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Numéro MDL MFCD00009447,MFCD00065141
Clé InChI JBSLOWBPDRZSMB-FPLPWBNLSA-N
Synonyme dibutyl maleate, butyl maleate, staflex dbm, rc comonomer dbm, maleic acid, dibutyl ester, di-n-butyl maleate, 2-butenedioic acid z-, dibutyl ester, 2-butenedioic acid, dibutyl ester, maleic acid dibutyl ester, 2-butenedioic acid 2z-, dibutyl ester
CID PubChem 5271569
Nom IUPAC (Z)-but-2-ènedioate de dibutyle
SMILES CCCCOC(=O)\C=C/C(=O)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyl maleate
Densité 0.988
Point d’ébullition 281°C
Point d’éclair 138°C (280°F)
Formule linéaire CH3(CH2)3OCOCH=CHCOO(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.445
Quantité 1 L
Beilstein 1726634
Poids de la formule 228.28
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.