Learn More
Phosphate de Di-n-butyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11315637 250 mL 250mL
11325637 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11315637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043371.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-66-4
Formule moléculaire C8H19O4P
Poids moléculaire (g/mol) 210.21
Numéro MDL MFCD00015245
Clé InChI JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyl phosphate, di-n-butyl phosphate, phosphoric acid, dibutyl ester, dibutyl acid phosphate, di-n-butylphosphoric acid, dp 4 coupling agent, di-n-butyl hydrogen phosphate, unii-0072nn74tn, phosphoric acid di-n-butyl ester, phosphoric acid dibutyl ester
CID PubChem 7881
SMILES CCCCOP(O)(=O)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyl phosphate
Point de fusion -13°C
Densité 1.058 g/mL
pH 1.0
Point d’ébullition 250°C
Point d’éclair 157°C (315°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.428
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1718
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Nom IUPAC Hydrogénophosphate de dibutyle
Poids de la formule 210.21
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide