Learn More
Di-n-Butyl Phosphorochloridate, TRC
Code produit 30379481
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30379481 5 g
30375864 10 g
30378857 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30379481 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4294505G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 819-43-2
Formule moléculaire C8 H18 Cl O3 P
Poids moléculaire (g/mol) 228.65
Nom IUPAC 1-[butoxy(chloro)phosphoryl]oxybutane
SMILES CCCCOP(=O)(Cl)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-Butyl Phosphorochloridate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H18ClO3P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Poids de la formule 228.0682