Learn More
Sébacate de Di-n-butyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483757 500 g -
11473757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18231.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-43-3 | C18H34O4 | 314.466 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-43-3
Formule moléculaire C18H34O4
Poids moléculaire (g/mol) 314.466
Numéro MDL MFCD00027218
Clé InChI PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyl sebacate, butyl sebacate, di-n-butyl sebacate, decanedioic acid, dibutyl ester, polycizer dbs, kodaflex dbs, dibutyl sebacinate, staflex dbs, sebacic acid, dibutyl ester, monoplex dbs
CID PubChem 7986
Nom IUPAC dibutyle decanedioate
SMILES CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyl sebacate
Point de fusion -11°C
Densité 0.94
Point d’ébullition 344°C to 345°C
Point d’éclair 178°C (352°F)
Indice de réfraction 1.441
Quantité 500 g
Beilstein 1798308
Poids de la formule 314.47
Pourcentage de pureté 94%