Learn More
Sulfate de Di-n-butyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383376 10 g 10g
11393376 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383376 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12813.09
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 625-22-9 | C8H18O4S | 210.288 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-22-9
Formule moléculaire C8H18O4S
Poids moléculaire (g/mol) 210.288
Numéro MDL MFCD00059420
Clé InChI LMEDOLJKVASKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutylsulfate, di-n-butylsulfat, sulfuric acid, dibutyl ester, di-n-butylsulfate, di-n-butyl sulfate, dibutyl sulphate, di-n-butylsulfat german, sulfuric acid dibutyl ester, sulphuric acid dibutyl ester, dibutylsulfat
CID PubChem 12239
Nom IUPAC Sulfate de dibutyle
SMILES CCCCOS(=O)(=O)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyl sulfate
Densité 1.06
Point d’ébullition 115°C to 116°C (6 mmHg)
Formule linéaire (CH3CH2CH2CH2O)2SO2
Indice de réfraction 1.4205
Quantité 10 g
Beilstein 1707498
Poids de la formule 210.29
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-n-butyl sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, dibutyl ester