Learn More
Sulfure de di-n-butyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11301977 100 mL 100mL
11311977 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11301977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07599.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 544-40-1 | C8H18S | 146.29 g/mol
Di-n-butyl sulfide is generally used as an agricultural intermediate, a sulfiding agent, a refinery catalyst, a lubricant additive, a gas odorant and a processing aid in mining applications. It finds application as an internal standard in X-ray fluorescence spectrometry (XRF) measurements of sulfur in oils and other liquid hydrocarbon matrices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure de di-n-butyle est généralement utilisé comme intermédiaire agricole, comme agent de sulfure, comme catalyseur de raffinerie, comme additif lubrifiant, comme agent de désodorisation des gaz et comme aide au traitement dans les applications minières. Il trouve l’application comme norme interne dans les mesures de spectrométrie de fluorescence X (XRF) du soufre dans les huiles et autres matrices d’hydrocarbures liquides.
Solubilité
Légèrement miscible avec l’eau. Miscible à l’huile d’olive et à l’huile d’amande.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-40-1
Formule moléculaire C8H18S
Poids moléculaire (g/mol) 146.29
Numéro MDL MFCD00009468
Clé InChI HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfide
CID PubChem 11002
Nom IUPAC 1-butylsulfanylbutane
SMILES CCCCSCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyl sulfide
Point de fusion -80°C
Densité 0.839
Point d’ébullition 188°C to 189°C
Point d’éclair 76°C (168°F)
Odeur Stench
Formule linéaire CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.453
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3334
Beilstein 1732829
Merck Index 14,1590
Informations sur la solubilité Silghtly miscible with water. Miscible with olive oil and almond oil.
Poids de la formule 146.3
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-n-butyl sulfide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butyl sulfide