Learn More
Sulfoxyde de di-n-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470078 25 g 25g
11460078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470078 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23672.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2168-93-6 | C8H18OS | 162.291 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate and in the extraction of thorium(IV) from nitric acid solutions in xylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif et dans l’extraction du thorium(IV) des solutions d’acide nitrique dans le xylène.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’abri de l’eau/l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2168-93-6
Formule moléculaire C8H18OS
Poids moléculaire (g/mol) 162.291
Numéro MDL MFCD00002093
Clé InChI LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyl sulfoxide, butyl sulfoxide, n-butyl sulfoxide, dibutyl sulphoxide, di-n-butyl sulfoxide, butane, 1,1'-sulfinylbis, sulfoxide, dibutyl, di-n-butylsulfoxide, butane,1-butylsulfinyl, butylsulfinyl butane
CID PubChem 16568
Nom IUPAC 1-butylsulfinylbutane
SMILES CCCCS(=O)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyl sulfoxide
Point de fusion 31°C to 34°C
Densité 0.832
Point d’ébullition 250°C
Point d’éclair 121°C (249°F)
Indice de réfraction 1.467
Quantité 25 g
Beilstein 1747425
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 162.3
Pourcentage de pureté 97%