Learn More
Di-n-butylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469153 500 mL 500mL
11479153 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469153 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11671.AP
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129.247 g/mol
Di-n-butylamine is an important intermediate used for various applications in organic synthesis. It is involved in the production of rubber chemicals like di-n-butylthiocarbamate thiuram, emulsifiers and dibutylethanolamine, which is used in coatings and paints. It is also used as plasticizer in PVC matrix and a corrosion inhibitor in an aqueous system. It plays an important role as a catalyst in vulcanization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La di-n-butylamine est un intermédiaire important utilisé pour diverses applications de la synthèse organique. Elle participe à la production de produits chimiques en caoutchouc comme le di-n-butylthiocarbamate thiuram, les émulsifiants et la dibutylethanolamine, qui est utilisée dans les revêtements et les peintures. Elle est également utilisée comme plastifiant dans la matrice de PVC et comme inhibiteur de corrosion dans un système aqueux. Elle joue un rôle important en tant que catalyseur dans la vulcanisation.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éther, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone, le zinc, le fer et le cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-92-2
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.247
Numéro MDL MFCD00009429
Clé InChI JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
CID PubChem 8148
Nom IUPAC N-butylbutanin-1-amine
SMILES CCCCNCCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Di-n-butylamine
Point de fusion °C to 62°C
Densité 0.767
Point d’ébullition 159°C to 160°C
Point d’éclair 39°C (102°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2NH
Indice de réfraction 1.4169
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2248
Beilstein 506001
Merck Index 14,3032
Informations sur la solubilité Miscible with water,ether,ethanol and acetone.
Poids de la formule 129.25
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Di-n-butylamine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butylamine