Spécification
| CAS | 111-92-2 |
| Point de fusion | -62°C |
| Point d’ébullition | 159°C |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Formule moléculaire | C8H19N |
| Numéro MDL | 9429 |
| Quantité | 250 mL |
| Densité de vapeur | 4.5 |
| Poids de la formule | 129.24g/mol |
| Tension de vapeur | 2.3mbar at 20°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Di-n-butylamine
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.