Learn More
Di-n-butylamine, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10055343 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10055343 10 mL Flacon en verre 10mL
10423745 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10055343 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 390610100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.90€
    38.65€ / 10mL
    Économisez 8.25€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-92-2
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.24
Numéro MDL MFCD00009429
Clé InChI JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
CID PubChem 8148
Nom IUPAC N-butylbutanin-1-amine
SMILES CCCCNCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butylamine
Point de fusion -62.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.7600g/mL
Point d’ébullition 159.0°C
Point d’éclair 39°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2NH
Indice de réfraction 1.4160 to 1.4180
Quantité 10 mL
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Merck Index 15, 3037
Gravité spécifique 0.76
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.05g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, acetone, miscible with hydrocarbons
Transmittance 99 (c=0.01M water, 254nm) min.
Viscosité 0.9 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 129.24
Pourcentage de pureté ≥99% (GC)
Qualité HPLC
Forme physique Poudre de fluage sans cristallin