Learn More
Di-n-butylamine, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10423745 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10423745 100 mL Flacon en verre 100mL
10055343 10 mL Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10423745 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 390611000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-92-2
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.24
Numéro MDL MFCD00009429
Clé InChI JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
CID PubChem 8148
Nom IUPAC N-butylbutanin-1-amine
SMILES CCCCNCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butylamine
Point de fusion -62.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.7600g/mL
Point d’ébullition 159.0°C
Point d’éclair 39°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2NH
Indice de réfraction 1.4160 to 1.4180
Quantité 100 mL
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Merck Index 15, 3037
Gravité spécifique 0.76
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.05g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, acetone, miscible with hydrocarbons
Transmittance 99 (c=0.01M water, 254nm) min.
Viscosité 0.9 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 129.24
Pourcentage de pureté ≥99% (GC)
Qualité HPLC
Forme physique Poudre de fluage sans cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-n-butylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butylamine