Learn More
Dichlorure de di-n-butylgermanium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449006 5 g 5g
11453357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17138.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4593-81-1 | C8H18Cl2Ge | 257.762 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4593-81-1
Formule moléculaire C8H18Cl2Ge
Poids moléculaire (g/mol) 257.762
Numéro MDL MFCD00013590
Clé InChI VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4
CID PubChem 20723
Nom IUPAC dibutyle(dichloro)germane
SMILES CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butylgermanium dichloride
Densité 1.208
Point d’ébullition 241°C to 243°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2GeCl2
Indice de réfraction 1.473
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 257.73
Pourcentage de pureté 97%