Learn More
Di-n-butylmagnésium, solution 0,5 M dans l’heptane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10535793 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10535793 100 mL Flacon en verre AcroSeal™
10609794 800 mL Flacon en verre AcroSeal™
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10535793 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377771000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1191-47-5 | C8H18Mg | 138.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-47-5 , 142-82-5 , 97-93-8
Formule moléculaire C8H18Mg
Poids moléculaire (g/mol) 138.54
Numéro MDL MFCD00015225
Clé InChI KJJBSBKRXUVBMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutylmagnesium, magnesium, dibutyl, di-n-butylmagnesium, magnesium,butyl 1-methylpropyl, dibutyl magnesium, di-n-butyl magnesium, di-n-butylmagnesium solution, odhfjiddbsdwnu-uhfffaoysa-n, di-n-butylmagnesium, 0,5m in heptane, di-n-butylmagnesium solution, 1.0 m in heptane
CID PubChem 70929
Nom IUPAC Magnésium ; butane
SMILES [Mg++].CCC[CH2-].CCC[CH2-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butylmagnesium
Point de fusion -71.0°C
Densité 0.7300g/mL
Point d’éclair −4°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (C4H9)2Mg
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.73
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Viscosité 0.9 mPa.s (22°C)
Poids de la formule 138.54
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-n-butylmagnesium, 0.5M solution in heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane, Triethylaluminum, Magnesium dibutyl-