Learn More
Di-n-butylsulfate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31104975
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31104975 5 g
31098130 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31104975 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1256695g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butylsulfate
CAS 625-22-9
Formule moléculaire C8H18O4S
Numéro MDL MFCD00059420
Quantité 5 g
SMILES O=S(OCCCC)(OCCCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 210.29
Pourcentage de pureté 98%