Learn More
Bis(2,4-pentanedionate) de di-n-butyltine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11436786 250 g 250g
11426786 50 g 50g
11416786 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436786 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23921.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22673-19-4 | C18H32O4Sn
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22673-19-4
Formule moléculaire C18H32O4Sn
Numéro MDL MFCD00077994
Synonyme dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate)
Point de fusion 26°C
Densité 1.22
Point d’ébullition 150°C
Point d’éclair 40°C (104°F)
Odeur Weak
Indice de réfraction 1.515
Quantité 250 g
Numéro UN UN1992
Poids de la formule 431.16
Pourcentage de pureté 95%