Learn More
dichlorure de di-n-butylétain, 96%
Code produit 11357717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357717 50 g 50g
11347717 10 g 10g
11337717 250 g 250g
11367717 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11357717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014116.18
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Intermédiaire organostannique | CAS : 683-18-1 | C8H18Cl2Sn | 303,842 g/mole
Intermédiaire organiques. Il sert de stabilisateur à la chaleur et à la lumière pour les plastiques à base de chlorure de polyvinyl. Il est également utilisé dans la préparation du méthyl 2-(méthoxycarbonateylméthyl)-5-iodobenzène en réagissant avec l’acide 2,5-diiodobenzoïne. Il agit comme un cathéter d’estérification et un urinaire urinaire et un remède anti-contre-maladie. En outre, il est utilisé comme agent d’échange d’ions, régulateur de processus et aide au traitement.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 683-18-1
Formule moléculaire C8H18Cl2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 303.842
Numéro MDL MFCD00000518
Clé InChI RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dibutyltin dichloride, dibutyldichlorotin, di-n-butyltin dichloride, stannane, dibutyldichloro, dibutyltin chloride, dichlorodibutyltin, dibutyl dichloro stannane, dichlorodibutylstannane, dibutyltindichloride, dibutyl tin dichloride
CID PubChem 12688
Nom IUPAC Dibutyle(dichloro)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-butyltin dichloride
Point de fusion 39°C to 41°C
Couleur Blanc
Densité 1.36g/mL
Point d’ébullition 135°C (10 mmHg)
Point d’éclair 168° (334°F)
Odeur Acrid
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2SnCl2
Indice de réfraction 1.4991
Quantité 50 g
Numéro UN UN2928
Sensibilité Moisture Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in cold water; Hydrolyzed by hot water; Soluble in organic solvents
Poids de la formule 303.83
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement