Learn More
dichlorure de di-n-butylétain, 96%
Code produit 11367717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11367717 1 kg 1kg
11347717 10 g 10g
11357717 50 g 50g
11337717 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11367717 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 014116.A1
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Intermédiaire organostannique | CAS : 683-18-1 | C8H18Cl2Sn | 303,842 g/mole
Intermédiaire organiques. Il sert de stabilisateur à la chaleur et à la lumière pour les plastiques à base de chlorure de polyvinyl. Il est également utilisé dans la préparation du méthyl 2-(méthoxycarbonateylméthyl)-5-iodobenzène en réagissant avec l’acide 2,5-diiodobenzoïne. Il agit comme un cathéter d’estérification et un urinaire urinaire et un remède anti-contre-maladie. En outre, il est utilisé comme agent d’échange d’ions, régulateur de processus et aide au traitement.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 683-18-1
Formule moléculaire C8H18Cl2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 303.842
Numéro MDL MFCD00000518
Clé InChI RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dibutyltin dichloride, dibutyldichlorotin, di-n-butyltin dichloride, stannane, dibutyldichloro, dibutyltin chloride, dichlorodibutyltin, dibutyl dichloro stannane, dichlorodibutylstannane, dibutyltindichloride, dibutyl tin dichloride
CID PubChem 12688
Nom IUPAC Dibutyle(dichloro)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Di-n-butyltin dichloride
Point de fusion 39°C to 41°C
Couleur Blanc
Densité 1.36 g/mL
Point d’ébullition 135°C (10 mmHg)
Point d’éclair 168°C (334°F)
Odeur Acrid
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2SnCl2
Indice de réfraction 1.4991
Quantité 1 kg
Numéro UN UN2928
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in cold water; Hydrolyzed by hot water; Soluble in organic solvents;Insoluble in cold water; Soluble in benzene,toluene,ether and alcohol.
Poids de la formule 303.83
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Cristalline
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement