Learn More
Oxyde de di-n-butylétain, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387717 50 g 50g
11397717 250 g 250g
11377717 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014117.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 818-08-6 | C8H18OSn | 248.941 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 818-08-6
Formule moléculaire C8H18OSn
Poids moléculaire (g/mol) 248.941
Numéro MDL MFCD00001992
Clé InChI JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
CID PubChem 61221
Nom IUPAC dibutyl(oxo)étain
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Di-n-butyltin oxide
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Densité 1.58 g/mL
Odeur Odorless
Formule linéaire [CH3(CH2)3]2SnO
Quantité 50 g
Numéro UN UN3146
Beilstein 4126243
Informations sur la solubilité Soluble in water 4.0g/L @ 20°C.
Poids de la formule 248.92
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Di-n-butyltin oxide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibutyltin oxide