Learn More
Bromure de di-n-décyl-diméthylammonium, gel aqueux 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11309879 100 g
11319879 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309879 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24832.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2390-68-3 | C22H48BrN | 406.537 g/mol
Di-n-decyl dimethylammonium bromide is an efficient phase-transfer catalyst useful in many organic reactions. It is useful in many organic transformations such as isomerization, esterification, and alkylation among others.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de diméthylammonium di-n-décyle est un catalyseur de transfert de phase efficace utile dans de nombreuses réactions organiques. Il est utile dans de nombreuses transformations organiques telles que l’isomérisation, l’estérification et l’alkylation entre autres.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2390-68-3
Formule moléculaire C22H48BrN
Poids moléculaire (g/mol) 406.537
Numéro MDL MFCD00012194
Clé InChI UMGXUWVIJIQANV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme didecyldimethylammonium bromide, di-n-decyldimethylammonium bromide, n-decyl-n,n-dimethyldecan-1-aminium bromide, ddab, didecyl dimethyl ammonium bromide, unii-72l098xl5y, 1-decanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, bromide, didecyldimethylamine, bromide, didecyl-dimethyl-ammonium bromide, didecyl dimethyl azanium bromide
CID PubChem 16957
Nom IUPAC Didécyl(diméthyl)azanium ;bromure
SMILES CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-decyl dimethylammonium bromide
Note relative au nom 80% aq. gel
Formule linéaire [CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
Indice de réfraction 1.457
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 406.54