Learn More
Sulfure de di-n-décyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445137 50 g 50g
11435137 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22560.18
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 693-83-4 | C20H42S | 314.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-83-4
Formule moléculaire C20H42S
Poids moléculaire (g/mol) 314.62
Numéro MDL MFCD00026542
Clé InChI RKYMVQJWYYOIJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decyl sulfide, didecyl sulfide, di-n-decyl sulfide, decane, 1,1'-thiobis, n-decyl sulfide, 11-thiaheneicosane, decylthiodecane, didecyl sulphide, di-n-decylsulfide, decane,1'-thiobis
CID PubChem 69662
Nom IUPAC 1-décylsulfanyldécane
SMILES CCCCCCCCCCSCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-decyl sulfide
Point de fusion 25°C to 28°C
Point d’ébullition 217°C to 218°C (8 mmHg)
Quantité 50 g
Beilstein 1763427
Poids de la formule 314.63
Pourcentage de pureté 97%