Learn More
Bromure de di-n-décyldiméthylammonium, TRC
Code produit 30378737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30378737 500 mg
30375755 50 mg
30385019 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30378737 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD494853500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2390-68-3
Formule moléculaire C22H48BrN
Poids moléculaire (g/mol) 406.53
SMILES [Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-decyldimethylammonium Bromide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H48N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 405.297