Learn More
Bromure de di-n-décyldiméthylammonium, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Di-n-decyldimethylammonium Bromide |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H48N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Poids de la formule | 405.297 |