Learn More
Disulfure de di-n-hexyle, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11425147 5 g 5g
11435147 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11425147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22568.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10496-15-8 | C12H26S2 | 234.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10496-15-8
Formule moléculaire C12H26S2
Poids moléculaire (g/mol) 234.46
Numéro MDL MFCD00027300
Clé InChI GJPDBURPGLWRPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexyl disulfide, dihexyl disulfide, di-n-hexyl disulfide, disulfide, dihexyl, dihexyl disulphide, 1-hexyldisulfanyl hexane, disulfide,dihexyl, dihexyl persulfide, n-hexyl disulfide, di-n-hexyldisulfide
CID PubChem 82675
Nom IUPAC 1-(hexyldisulfanyl)hexane
SMILES CCCCCCSSCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-hexyl disulfide
Densité 0.919
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 5 g
Poids de la formule 234.47
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique