Learn More
Phtalate de di-n-hexyle-3,4,5,6-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalic acid, bis-hexyl ester D4 |
| CAS | 1015854-55-3 |
| Formule moléculaire | C20 D4 H26 O4 |
| Quantité | 0.05 g |
| Synonyme | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester, Phthalic Acid Di-n-hexyl Ester (3,4,5,6) D4, Phthalic acid, bis-hexyl ester D4, Phthalic Acid, Dihexyl Ester D4 (phenyl D4) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14 H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3/i9D,10 D,13 D,14 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCC)c1[2 H] |
| Nom IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de dihexilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 338.4744 |
| Poids de la formule | 338,2395 g/mol |
| Afficher plus |