Learn More
Sulfure de di-n-hexyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486026 100 g -
11476026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486026 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22325.22
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 6294-31-1 | C12H26S | 202.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6294-31-1
Formule moléculaire C12H26S
Poids moléculaire (g/mol) 202.40
Numéro MDL MFCD00009528
Clé InChI LHNRHYOMDUJLLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexyl sulfide, hexane, 1,1'-thiobis, dihexyl sulfide, di-n-hexyl sulfide, 7-thiatridecane, dihexyl sulphide, n-hexyl sulfide, di-n-hexylsulfide, hexylthiohexane, normal-hexyl sulfide
CID PubChem 80517
Nom IUPAC 1-hexylsulfanylhexane
SMILES CCCCCCSCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-hexyl sulfide
Densité 0.849
Point d’ébullition 260°C
Point d’éclair 116°C (241°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.4587
Quantité 100 g
Numéro UN UN3334
Beilstein 1738333
Poids de la formule 202.4
Pourcentage de pureté 97%