Learn More
Di-n-hexylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322466 500 mL 500mL
11312466 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322466 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06326.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 143-16-8 | C12H27N | 185.355 g/mol
Di-n-hexylamine is used in organic synthesis and involved in the preparation of succinic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La di-n-hexylamine est utilisée dans la synthèse organique et participe à la préparation de l’acide succinique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-16-8
Formule moléculaire C12H27N
Poids moléculaire (g/mol) 185.355
Numéro MDL MFCD00009521
Clé InChI PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihexylamine, di-n-hexylamine, 1-hexanamine, n-hexyl, n,n-dihexylamine, n-hexylhexanamine, unii-k37ada14zv, ccris 4622, k37ada14zv, di-n-heylamine, bis 1-hexyl amine
CID PubChem 8920
Nom IUPAC N-hexylhexan-1-amine
SMILES CCCCCCNCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-hexylamine
Point de fusion 3°C
Densité 0.79
Point d’ébullition 236°C
Point d’éclair 104°C (219°F)
Indice de réfraction 1.4335
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2927
Beilstein 1738519
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 185.36
Pourcentage de pureté ≥98%