Learn More
Disulfure de di-n-octadécyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435097 1 g 1g
11445097 5 g -
11459447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21978.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2500-88-1 | C36H74S2 | 571.11 g/mol
It is used as a co stabilizer, antioxidant for plastics, polyoletins, HDPE, LDPE, PMMA, PA, engineering thermoplastic elastomers, synergist, thermal stabilizer, processing stabilizer in high temperature applications, peroxide decomposer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme co-stabilisateur, antioxydant pour les plastiques, les polyolétines, le PEHD, le PEBD, le PMMA, le PA, les élastomères thermoplastiques d’ingénierie, comme synergique, stabilisateur thermique, stabilisateur de traitement dans les applications à haute température, décomposeur de peroxyde.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2500-88-1
Formule moléculaire C36H74S2
Poids moléculaire (g/mol) 571.11
Numéro MDL MFCD00026687
Clé InChI MQQKTNDBASEZSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme disulfide, dioctadecyl, dioctadecyl disulfide, octadecyl disulfide, di-n-octadecyl disulfide, distearyl disulfide, 1-octadecyldisulfanyl octadecane, dioctadecyl disulphide, di-n-octadecyldisulfide, dioctadecyldisulfid, n-octadecyl disulfide
CID PubChem 75627
Nom IUPAC 1-(octadecyldisulfanyl)octadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-octadecyl disulfide
Point de fusion 60°C to 64°C
Odeur Unpleasant
Quantité 1 g
Beilstein 1715376
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 571.11
Pourcentage de pureté 98%