Learn More
Disulfure de di-n-octadécyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used as a co stabilizer, antioxidant for plastics, polyoletins, HDPE, LDPE, PMMA, PA, engineering thermoplastic elastomers, synergist, thermal stabilizer, processing stabilizer in high temperature applications, peroxide decomposer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Elle est utilisée comme co-stabilisateur, antioxydant pour les plastiques, les polyolétines, le PEHD, le PEBD, le PMMA, le PA, les élastomères thermoplastiques d’ingénierie, comme synergique, stabilisateur thermique, stabilisateur de traitement dans les applications à haute température, décomposeur de peroxyde.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di-n-octadecyl disulfide |
| Point de fusion | 60°C to 64°C |
| Odeur | Unpleasant |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1715376 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 571.11 |
| Pourcentage de pureté | 98% |