Learn More
Di-n-octyl phénylphosphonate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479040 100 g 100g
11459040 5 g 5g
11469040 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479040 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13468.22
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1754-47-8 | C22H39O3P | 382.53 g/mol
Di-n-octyl phenylphosphonate acts as a plasticizer, which is useful in ion-selective electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phénylphosphonate de di-n-octyle agit comme un plastifiant, qui est utile dans les électrodes sélectives d’ions.
Solubilité
Miscible avec tétrahydrofurane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1754-47-8
Formule moléculaire C22H39O3P
Poids moléculaire (g/mol) 382.53
Numéro MDL MFCD00009561
Clé InChI HAKMAMKAFTZXOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioctyl phenylphosphonate, di-n-octyl phenylphosphonate, dioctylphenylphosphonate, phenylphosphonic acid dioctyl ester, benzenephosphonic acid, dioctyl ester, di-n-octyl phenyl phosphonate, dioctyl phenyl phosphonate, phosphonic acid, phenyl-, dioctyl ester, phosphonic acid, p-phenyl-, dioctyl ester, di-n-octylphenylphosphonat
CID PubChem 15641
Nom IUPAC Dioctoxyphosphorylbenzène
SMILES CCCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCCC)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-octyl phenylphosphonate
Densité 0.932
Point d’ébullition 219°C to 220°C (0.7 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4795
Quantité 100 g
Beilstein 2948496
Informations sur la solubilité Miscible with tetrahydrofuran.
Poids de la formule 382.53
Pourcentage de pureté 97%