Learn More
Phtalate de di-n-octyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di-n-octyl phthalate |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 390.277 |