Learn More
Sulfure de di-n-octyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499086 25 g 25g
11409096 100 g 100g
11419096 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499086 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17955.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2690-08-6 | C16H34S | 258.51 g/mol
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Solubilité dans l’eau, 0,004678 mg/l à 25°C (est).
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Conservez-les à l’écart des acides, des agents oxydants, de l’air, de l’eau et de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2690-08-6
Numéro MDL MFCD00009566
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-octyl sulfide
Point de fusion 0°C to 1°C
Densité 0.844
Point d’ébullition 179°C to 180°C (10 mmHg)
Point d’éclair 160°C (320°F)
Odeur Stench
Formule moléculaire C16H34S
Indice de réfraction 1.4624
Quantité 25 g
Beilstein 1701624
Synonyme dioctyl sulfide, di-n-octyl sulfide, octane, 1,1'-thiobis, octyl sulfide, n-octyl sulfide, dioctyl thioether, 1-octylsulfanyl octane, 9-thiaheptadecane, di-n-octylsulfide, dioctylsulfane
Clé InChI LOXRGHGHQYWXJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCSCCCCCCCC
Nom IUPAC 1-octylsulfanyloctane
Poids moléculaire (g/mol) 258.51
CID PubChem 75901
Poids de la formule 258.51
Pourcentage de pureté 97%